Merck
ENA185118589
Enamine
4-cyano-N-(2-methoxyethyl)benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.28
Numer MDL:
Iupac Name
4-cyano-N-(2-methoxyethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H12N2O3S/c1-15-7-6-12-16(13,14)10-4-2-9(8-11)3-5-10/h2-5,12H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
ZFBAXVDFTYHDLQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41617
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41617
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)