Merck
ENA185118554
Enamine
N-[4-amino-3-(trifluoromethyl)phenyl]furan-3-carboxamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.21
Numer MDL:
Iupac Name
N-[4-amino-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-furamide
Inchi Code
1S/C12H9F3N2O2/c13-12(14,15)9-5-8(1-2-10(9)16)17-11(18)7-3-4-19-6-7/h1-6H,16H2,(H,17,18)
Klucz InChI
ZJUSSEKPEDOJCE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41556
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41556