Merck
ENA184121180
Enamine
3-hydroxy-5-[(4-methylphenyl)amino]-1,2-thiazole-4-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.28
Numer MDL:
mp
222-224
Iupac Name
3-hydroxy-5-(4-toluidino)-4-isothiazolecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H9N3OS/c1-7-2-4-8(5-3-7)13-11-9(6-12)10(15)14-16-11/h2-5,13H,1H3,(H,14,15)
Klucz InChI
UUSSJTAALVYGJO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41276
Melting Point
222-224
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41276
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)