Merck
ENA183889234
Enamine
2-fluoro-4-phenylbenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.21
Numer MDL:
mp
182-184
Iupac Name
3-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H9FO2/c14-12-8-10(6-7-11(12)13(15)16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,15,16)
Klucz InChI
OCBXYYOULFLHEZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40764
Melting Point
182-184
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40764
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)