Merck
ENA183888967
Enamine
3-({[(4-bromophenyl)carbamoyl]methyl}sulfanyl)propanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.19
Numer MDL:
Iupac Name
3-{[2-(4-bromoanilino)-2-oxoethyl]sulfanyl}propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12BrNO3S/c12-8-1-3-9(4-2-8)13-10(14)7-17-6-5-11(15)16/h1-4H,5-7H2,(H,13,14)(H,15,16)
Klucz InChI
DWRBFBLHRWMJEK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40115
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40115
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)