Merck
ENA183888965
Enamine
5-amino-1-benzothiophene-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.69
Numer MDL:
Iupac Name
5-amino-1-benzothiophene-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H7NO2S.ClH/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(13-7)9(11)12;/h1-4H,10H2,(H,11,12);1H
Klucz InChI
LAFLLFDXERPYQX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40113
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40113
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)