Merck
ENA183888946
Enamine
5-chloro-2-(piperidine-1-carbonyl)aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.72
Numer MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-(1-piperidinylcarbonyl)aniline
Inchi Code
1S/C12H15ClN2O/c13-9-4-5-10(11(14)8-9)12(16)15-6-2-1-3-7-15/h4-5,8H,1-3,6-7,14H2
Klucz InChI
ONDLGHGVJQYNAO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40081
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40081
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)