Merck
ENA183888786
Enamine
1-(benzenesulfonyl)cyclopentane-1-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.31
Numer MDL:
mp
95-96
Iupac Name
1-(phenylsulfonyl)cyclopentanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H13NO2S/c13-10-12(8-4-5-9-12)16(14,15)11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2
Klucz InChI
PBMRZDFZKLOELS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25434
Melting Point
95-96
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25434
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)