Merck
ENA183888780
Enamine
(1-pentyl-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)methanol
Wybierz wielkość
100 MG
403,65 zł
250 MG
579,15 zł
500 MG
1093,95 zł
1 G
1585,35 zł
2.5 G
3106,35 zł
5 G
4592,25 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-38867-100MG
403,65 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
403,65 zł
250 MG
579,15 zł
500 MG
1093,95 zł
1 G
1585,35 zł
2.5 G
3106,35 zł
5 G
4592,25 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.3
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-38867-100MG
403,65 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Iupac Name
(1-pentyl-1H-benzimidazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c1-2-3-6-9-15-12-8-5-4-7-11(12)14-13(15)10-16/h4-5,7-8,16H,2-3,6,9-10H2,1H3
Klucz InChI
MBPKUACQBFWOCB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38867
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38867
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)