Merck
ENA183042380
Enamine
methyl 2-[(propan-2-yl)amino]acetate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
Numer MDL:
Iupac Name
methyl (isopropylamino)acetate
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c1-5(2)7-4-6(8)9-3/h5,7H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
JFDSZJZAEPWYJL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39711
Piktogramy
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39711
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)