Merck
ENA181912144
Enamine
4-(cyclopropylformamido)butanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.2
Numer MDL:
Iupac Name
4-[(cyclopropylcarbonyl)amino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c10-7(11)2-1-5-9-8(12)6-3-4-6/h6H,1-5H2,(H,9,12)(H,10,11)
Klucz InChI
FBQKZCUKSMUAID-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36850
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36850
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)