Merck
ENA181911886
Enamine
(4-ethoxyphenyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
641,25 zł
250 MG
828,45 zł
500 MG
1191,15 zł
1 G
1471,95 zł
2.5 G
2870,10 zł
5 G
5473,35 zł
10 G
10 486,80 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-38921-100MG
641,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
641,25 zł
250 MG
828,45 zł
500 MG
1191,15 zł
1 G
1471,95 zł
2.5 G
2870,10 zł
5 G
5473,35 zł
10 G
10 486,80 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.77
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-38921-100MG
641,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
229-230
Iupac Name
(4-ethoxyphenyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17NO.ClH/c1-2-17-14-10-8-13(9-11-14)15(16)12-6-4-3-5-7-12;/h3-11,15H,2,16H2,1H3;1H
Klucz InChI
HEOYSYDJNVFCPH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38921
Melting Point
229-230
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38921
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)