Merck
ENA181911884
Enamine
2-butoxy-5-methoxyaniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.26
Numer MDL:
mp
168-169
Iupac Name
2-butoxy-5-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-3-4-7-14-11-6-5-9(13-2)8-10(11)12/h5-6,8H,3-4,7,12H2,1-2H3
Klucz InChI
YNGOMJFBCQFZAQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38919
Melting Point
168-169
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38919
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)