Merck
ENA181911770
Enamine
(1-benzyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.24
Numer MDL:
Iupac Name
(1-benzyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Inchi Code
1S/C11H13N3/c12-6-11-7-13-14(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,7,9H,6,8,12H2
Klucz InChI
MSUNGGQPLNEWHJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37456
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37456
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)