Merck
ENA181911629
Enamine
(2-methylquinolin-4-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.15
Numer MDL:
mp
294-295
Iupac Name
(2-methyl-4-quinolinyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2.2ClH/c1-8-6-9(7-12)10-4-2-3-5-11(10)13-8;;/h2-6H,7,12H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
AVAORVCXKGFCCA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37257
Melting Point
294-295
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37257
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)