Merck
ENA161669407
Enamine
N-(4-isothiocyanatophenyl)acetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.24
Numer MDL:
mp
195-196
Iupac Name
N-(4-isothiocyanatophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H8N2OS/c1-7(12)11-9-4-2-8(3-5-9)10-6-13/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
OSGLRYINFGRXPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36712
Melting Point
195-196
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36712
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)