Merck
ENA161209820
Enamine
3-(pyrimidin-2-yloxy)aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.2
Numer MDL:
Iupac Name
3-(2-pyrimidinyloxy)aniline
Inchi Code
1S/C10H9N3O/c11-8-3-1-4-9(7-8)14-10-12-5-2-6-13-10/h1-7H,11H2
Klucz InChI
LGQYFEIXVXGFKY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35922
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35922
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)