Merck
ENA161209586
Enamine
3-(cyclopentyloxy)propan-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Numer MDL:
Iupac Name
3-(cyclopentyloxy)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H16O2/c9-6-3-7-10-8-4-1-2-5-8/h8-9H,1-7H2
Klucz InChI
DLDHSVKYOQURCS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36268
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36268
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)