Merck
ENA161209291
Enamine
6-chloro-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulfonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.1
Numer MDL:
mp
257-258
Iupac Name
6-chloro-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5Cl2NO4S/c9-4-1-5-6(15-3-8(12)11-5)2-7(4)16(10,13)14/h1-2H,3H2,(H,11,12)
Klucz InChI
YIYLLOZTGTXGTM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26754
Melting Point
257-258
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26754
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)