Merck
ENA161209277
Enamine
5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.58
Numer MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H9Cl2NO.ClH/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(14)7-11(12)15;/h1-7H,15H2;1H
Klucz InChI
BYVKKIVAXSTEHI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06641
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06641
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)