Merck
ENA161209132
Enamine
2-chloro-N-{[4-(dimethylamino)phenyl]methyl}-N-methylacetamide hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
606,15 zł
250 MG
781,65 zł
500 MG
1296,45 zł
1 G
1787,85 zł
2.5 G
3308,85 zł
5 G
4794,75 zł
10 G
7023,60 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-22608-100MG
606,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
606,15 zł
250 MG
781,65 zł
500 MG
1296,45 zł
1 G
1787,85 zł
2.5 G
3308,85 zł
5 G
4794,75 zł
10 G
7023,60 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.19
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-22608-100MG
606,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-chloro-N-[4-(dimethylamino)benzyl]-N-methylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17ClN2O.ClH/c1-14(2)11-6-4-10(5-7-11)9-15(3)12(16)8-13;/h4-7H,8-9H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
AEVAMYDLPHMGIX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22608
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22608
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)