Merck
ENA161208844
Enamine
phenyl(pyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.16
Numer MDL:
mp
242-244
Iupac Name
phenyl(2-pyridinyl)methylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12N2.2ClH/c13-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11;;/h1-9,12H,13H2;2*1H
Klucz InChI
JPRMJNTZFIRAAQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11121
Melting Point
242-244
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11121
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)