Merck
ENA161173457
Enamine
5-(3-chlorophenyl)thiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.69
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
mp
83-84
Iupac Name
5-(3-chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H7ClOS/c12-9-3-1-2-8(6-9)11-5-4-10(7-13)14-11/h1-7H
Klucz InChI
DNIBJTALGPZHEB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35666
Melting Point
83-84
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35666