Merck
ENA161173324
Enamine
1-[3-(dimethylamino)propyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Wybierz wielkość
100 MG
982,80 zł
250 MG
1404,00 zł
500 MG
2211,30 zł
1 G
2837,25 zł
2.5 G
4469,40 zł
5 G
7183,80 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-33679-100MG
982,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
982,80 zł
250 MG
1404,00 zł
500 MG
2211,30 zł
1 G
2837,25 zł
2.5 G
4469,40 zł
5 G
7183,80 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.26
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-33679-100MG
982,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Iupac Name
1-[3-(dimethylamino)propyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H18N2O3/c1-11(2)4-3-5-12-7-8(10(14)15)6-9(12)13/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,14,15)
Klucz InChI
MUPFIGLSLOVQLZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33679
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33679
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)