Merck
ENA161173249
Enamine
3-oxo-3-(piperidin-1-yl)-2-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]propanenitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.28
Numer MDL:
Iupac Name
3-oxo-3-(1-piperidinyl)-2-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]propanenitrile
Inchi Code
1S/C14H14F3N3O/c15-14(16,17)10-4-5-12(19-9-10)11(8-18)13(21)20-6-2-1-3-7-20/h4-5,9,11H,1-3,6-7H2
Klucz InChI
YUXDMNOQCYGFAL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35543
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35543
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)