Merck
ENA159843838
Enamine
tert-butyl 8-hydroxy-5-azaspiro[3.5]nonane-5-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.33
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tert-butyl 8-hydroxy-5-azaspiro[3.5]nonane-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H23NO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-8-5-10(15)9-13(14)6-4-7-13/h10,15H,4-9H2,1-3H3
Klucz InChI
HEGAYMHXIDYCSW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33613
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33613
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)