Merck
ENA156508043
Enamine
3-bromo-2,5-dihydroxybenzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.02
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-2,5-dihydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5BrO3/c8-6-2-5(10)1-4(3-9)7(6)11/h1-3,10-11H
Klucz InChI
WKZWBCVHXZRSHP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30919
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30919
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)