Merck
ENA152121228
Enamine
1-[(4-aminophenyl)methyl]pyrrolidine-2,5-dione
Wybierz wielkość
100 MG
746,55 zł
250 MG
992,25 zł
500 MG
1705,95 zł
1 G
2267,55 zł
2.5 G
4250,70 zł
5 G
6187,05 zł
10 G
9076,95 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-30616-100MG
746,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
746,55 zł
250 MG
992,25 zł
500 MG
1705,95 zł
1 G
2267,55 zł
2.5 G
4250,70 zł
5 G
6187,05 zł
10 G
9076,95 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.23
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-30616-100MG
746,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1-(4-aminobenzyl)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C11H12N2O2/c12-9-3-1-8(2-4-9)7-13-10(14)5-6-11(13)15/h1-4H,5-7,12H2
Klucz InChI
NOQQYOLOKNTPKK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30616
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30616
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)