Merck
ENA152121029
Enamine
2-[(1H-pyrazol-1-yl)methyl]benzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.21
Numer MDL:
mp
131-132
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H9N3/c12-8-10-4-1-2-5-11(10)9-14-7-3-6-13-14/h1-7H,9H2
Klucz InChI
ZILRHRSJIQZNQT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29896
Melting Point
131-132
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29896
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)