Merck
ENA152120890
Enamine
N-(4-fluorophenyl)piperazine-1-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.71
Numer MDL:
Iupac Name
N-(4-fluorophenyl)-1-piperazinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FN3O.ClH/c12-9-1-3-10(4-2-9)14-11(16)15-7-5-13-6-8-15;/h1-4,13H,5-8H2,(H,14,16);1H
Klucz InChI
CHIQDCZMYFHVAK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30406
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30406
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)