Merck
ENA150999227
Enamine
2-chloro-N-(2,5-diethoxyphenyl)acetamide
Wybierz wielkość
100 MG
631,80 zł
250 MG
900,90 zł
500 MG
1731,60 zł
1 G
2304,90 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-24585-100MG
631,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
631,80 zł
250 MG
900,90 zł
500 MG
1731,60 zł
1 G
2304,90 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.72
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-24585-100MG
631,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-chloro-N-(2,5-diethoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H16ClNO3/c1-3-16-9-5-6-11(17-4-2)10(7-9)14-12(15)8-13/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3,(H,14,15)
Klucz InChI
GGIDHBFGJQYHGX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24585
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24585
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)