Merck
ENA118036846
Enamine
3-(phenylformamido)butanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.23
Numer MDL:
Iupac Name
3-(benzoylamino)butanoic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-8(7-10(13)14)12-11(15)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)
Klucz InChI
UKRUGGNUDYQEGF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18623
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18623
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)