Merck
ENA118036789
Enamine
4-amino-N-tert-butylbenzamide
Wybierz wielkość
100 MG
582,75 zł
250 MG
746,55 zł
500 MG
1062,45 zł
1 G
1302,30 zł
2.5 G
2472,30 zł
5 G
4426,20 zł
10 G
6941,70 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-28909-100MG
582,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
582,75 zł
250 MG
746,55 zł
500 MG
1062,45 zł
1 G
1302,30 zł
2.5 G
2472,30 zł
5 G
4426,20 zł
10 G
6941,70 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.26
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-28909-100MG
582,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
123-124
Iupac Name
4-amino-N-(tert-butyl)benzamide
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c1-11(2,3)13-10(14)8-4-6-9(12)7-5-8/h4-7H,12H2,1-3H3,(H,13,14)
Klucz InChI
IBSCJDKXUQIEPQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28909
Melting Point
123-124
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28909
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)