Merck
ENA118036774
Enamine
3-methyl-1-(piperazin-1-yl)butan-1-one
Wybierz wielkość
100 MG
319,50 zł
250 MG
372,15 zł
500 MG
471,60 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-28875-100MG
319,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
319,50 zł
250 MG
372,15 zł
500 MG
471,60 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-28875-100MG
319,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1-(3-methylbutanoyl)piperazine
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c1-8(2)7-9(12)11-5-3-10-4-6-11/h8,10H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
OHUHHACSCXRQJS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28875
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28875
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)