Merck
ENA118036641
Enamine
2-[4-(4-methylphenoxy)phenoxy]acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.27
Numer MDL:
Iupac Name
[4-(4-methylphenoxy)phenoxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C15H14O4/c1-11-2-4-13(5-3-11)19-14-8-6-12(7-9-14)18-10-15(16)17/h2-9H,10H2,1H3,(H,16,17)
Klucz InChI
XUBGSSRLWMAMRA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27600
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27600
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)