Merck
ENA118036554
Enamine
3-[2-(pyridin-2-yl)ethynyl]aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.24
Numer MDL:
Iupac Name
3-(2-pyridinylethynyl)aniline
Inchi Code
1S/C13H10N2/c14-12-5-3-4-11(10-12)7-8-13-6-1-2-9-15-13/h1-6,9-10H,14H2
Klucz InChI
FPKGDVGTWRHHDB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27425
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27425
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)