Merck
ENA118036534
Enamine
[3-(morpholin-4-yl)propyl]thiourea
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.31
Numer MDL:
Iupac Name
N-[3-(4-morpholinyl)propyl]thiourea
Inchi Code
1S/C8H17N3OS/c9-8(13)10-2-1-3-11-4-6-12-7-5-11/h1-7H2,(H3,9,10,13)
Klucz InChI
ZAANQRSELTXKBG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27385
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27385
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)