Merck
ENA117737854
Enamine
2-amino-4-chloro-6-(morpholin-4-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.66
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-amino-4-chloro-6-(4-morpholinyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H11ClN4O2/c10-7-6(5-15)8(13-9(11)12-7)14-1-3-16-4-2-14/h5H,1-4H2,(H2,11,12,13)
Klucz InChI
AOBJTIHXAZNGDS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27799
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27799
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)