Merck
ENA116261636
Enamine
furan-2-carbothioamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.17
Numer MDL:
mp
129-133
Iupac Name
2-furancarbothioamide
Inchi Code
1S/C5H5NOS/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h1-3H,(H2,6,8)
Klucz InChI
OUZNHXMJEBIDSZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27388
Melting Point
129-133
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27388
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)