Merck
ENA112933470
Enamine
1-cyclopropyl-4,5-dimethyl-1H-imidazole-2-thiol
Wybierz wielkość
100 MG
746,55 zł
250 MG
992,25 zł
500 MG
1705,95 zł
1 G
2267,55 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-26924-100MG
746,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
746,55 zł
250 MG
992,25 zł
500 MG
1705,95 zł
1 G
2267,55 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.26
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-26924-100MG
746,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1-cyclopropyl-4,5-dimethyl-1,3-dihydro-2H-imidazole-2-thione
Inchi Code
1S/C8H12N2S/c1-5-6(2)10(7-3-4-7)8(11)9-5/h7H,3-4H2,1-2H3,(H,9,11)
Klucz InChI
QOFPLXXNKMHEBV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26924
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26924
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)