Merck
ENA112933403
Enamine
2-({[(4-fluorophenyl)methyl]carbamoyl}amino)pentanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.29
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
N-{[(4-fluorobenzyl)amino]carbonyl}norvaline
Inchi Code
1S/C13H17FN2O3/c1-2-3-11(12(17)18)16-13(19)15-8-9-4-6-10(14)7-5-9/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3,(H,17,18)(H2,15,16,19)
Klucz InChI
PMQAYERLSSGGCA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26558
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26558
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)