Merck
ENA100801874
Enamine
2-chloro-N-[4-(3-methylphenoxy)phenyl]acetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.73
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
mp
114-116
Iupac Name
2-chloro-N-[4-(3-methylphenoxy)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C15H14ClNO2/c1-11-3-2-4-14(9-11)19-13-7-5-12(6-8-13)17-15(18)10-16/h2-9H,10H2,1H3,(H,17,18)
Klucz InChI
LKKVQLUPJCNHKZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18520
Melting Point
114-116
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18520
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)