Merck
ENA090493195
Enamine
2-chloro-N-(2-methoxyethyl)propanamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.62
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-chloro-N-(2-methoxyethyl)propanamide
Inchi Code
1S/C6H12ClNO2/c1-5(7)6(9)8-3-4-10-2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)
Klucz InChI
JYLJGUJEOFCRAH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23317
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23317
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)