Merck
ENA090493129
Enamine
2-chloro-1-[4-(4-fluorobenzenesulfonyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.77
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-(chloroacetyl)-4-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]piperazine
Inchi Code
1S/C12H14ClFN2O3S/c13-9-12(17)15-5-7-16(8-6-15)20(18,19)11-3-1-10(14)2-4-11/h1-4H,5-9H2
Klucz InChI
NVNPFTFEZGDPTO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22573
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22573
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)