Merck
ENA090493077
Enamine
2-chloro-N-{10,13-dioxa-4-thia-6-azatricyclo[7.4.0.0,3,7]trideca-1(9),2,5,7-tetraen-5-yl}acetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.72
Numer MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(6,7-dihydro[1,4]dioxino[2,3-f][1,3]benzothiazol-2-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O3S/c12-5-10(15)14-11-13-6-3-7-8(4-9(6)18-11)17-2-1-16-7/h3-4H,1-2,5H2,(H,13,14,15)
Klucz InChI
PLSACAYSJPRTBK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25375
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25375
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)