Merck
ENA087844761
Enamine
N-[4-(aminomethyl)phenyl]cyclopropanecarboxamide
Wybierz wielkość
100 MG
848,25 zł
250 MG
1210,95 zł
500 MG
1912,95 zł
1 G
2451,15 zł
2.5 G
4902,30 zł
5 G
6189,30 zł
10 G
7786,35 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-24490-100MG
848,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
848,25 zł
250 MG
1210,95 zł
500 MG
1912,95 zł
1 G
2451,15 zł
2.5 G
4902,30 zł
5 G
6189,30 zł
10 G
7786,35 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.24
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-24490-100MG
848,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Iupac Name
N-[4-(aminomethyl)phenyl]cyclopropanecarboxamide
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c12-7-8-1-5-10(6-2-8)13-11(14)9-3-4-9/h1-2,5-6,9H,3-4,7,12H2,(H,13,14)
Klucz InChI
NZFQLRBYHZMULN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24490
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24490
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)