Merck
ENA087844760
Enamine
3-(piperidine-1-sulfonyl)thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.35
Numer MDL:
Iupac Name
3-(1-piperidinylsulfonyl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO4S2/c12-10(13)9-8(4-7-16-9)17(14,15)11-5-2-1-3-6-11/h4,7H,1-3,5-6H2,(H,12,13)
Klucz InChI
DFFWCLBVGZYGBQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24487
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24487
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)