Merck
ENA069848656
Enamine
2-(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)ethane-1-sulfonyl fluoride
Wybierz wielkość
100 MG
1249,65 zł
250 MG
1705,95 zł
500 MG
2805,75 zł
1 G
3542,85 zł
2.5 G
6742,80 zł
5 G
9878,40 zł
10 G
14 558,40 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-23956-100MG
1249,65 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1249,65 zł
250 MG
1705,95 zł
500 MG
2805,75 zł
1 G
3542,85 zł
2.5 G
6742,80 zł
5 G
9878,40 zł
10 G
14 558,40 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.23
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-23956-100MG
1249,65 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)ethanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C8H8FN3O2S/c9-15(13,14)6-5-12-8-4-2-1-3-7(8)10-11-12/h1-4H,5-6H2
Klucz InChI
TXLZCFAYJDGTAC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23956
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23956
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)