Merck
ENA069848597
Enamine
2-(chloromethyl)quinazolin-4-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.64
Numer MDL:
Iupac Name
2-(chloromethyl)-4-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C9H8ClN3/c10-5-8-12-7-4-2-1-3-6(7)9(11)13-8/h1-4H,5H2,(H2,11,12,13)
Klucz InChI
MOJZKOQRWCHOTE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23883
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23883
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)