Merck
ENA069848504
Enamine
2,2,2-trichloro-1-[4-(2-chloroacetyl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl]ethan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.97
Numer MDL:
Iupac Name
2,2,2-trichloro-1-(4-(2-chloroacetyl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H7Cl4NO2/c1-14-4-5(7(15)3-10)2-6(14)8(16)9(11,12)13/h2,4H,3H2,1H3
Klucz InChI
XVSQHCMJCFAFSI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23707
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23707
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)